Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping funnels, conical shape, without pressure balance
Dropping funnels, conical shape, without pressure balance
Leverandør:   Lenz Laborglas
Dropping funnels, conical shape, without pressure balance
Leverandør:  Lenz Laborglas
Certifikater
Dropping funnels, conical shape, without pressure balance
Dropping funnels, conical shape, without pressure balance
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Screw thread retaining device
  • With inscription label, without graduation
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With NS socket, NS cone and stopcock with glass or PTFE plug.
Documents
Product Family Options
With PTFE key
Produktinformation
  • Kapacitet
    Konusstr.
    Kappestr.
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 ml
    19/26 NS
    19/26 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 738,00 kr
    738,00 kr
    1 * 1 Items
       738,00 kr
  • 250 ml
    29/32 NS
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 833,00 kr
    833,00 kr
    1 * 1 Items
       833,00 kr
  • 500 ml
    29/32 NS
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.110,00 kr
    1.110,00 kr
    1 * 1 Items
       1.110,00 kr
  • 50 ml
    19/26 NS
    19/26 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 724,00 kr
    724,00 kr
    1 * 1 Items
       724,00 kr
  • 1000 ml
    29/32 NS
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.180,00 kr
    1.180,00 kr
    1 * 1 Items
       1.180,00 kr
  • 2000 ml
    29/32 NS
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.900,00 kr
    1.900,00 kr
    1 * 1 Items
       1.900,00 kr
With solid glass key
Produktinformation
  • Kapacitet
    Konusstr.
    Kappestr.
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 ml
    19/26 NS
    19/26 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 619,00 kr
    619,00 kr
    1 * 1 Items
       619,00 kr
  • 1000 ml
    29/32 NS
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 987,00 kr
    987,00 kr
    1 * 1 Items
       987,00 kr
  • 250 ml
    29/32 NS
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 712,00 kr
    712,00 kr
    1 * 1 Items
       712,00 kr
  • 500 ml
    29/32 NS
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 805,00 kr
    805,00 kr
    1 * 1 Items
       805,00 kr
  • 2000 ml
    29/32 NS
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.660,00 kr
    1.660,00 kr
    1 * 1 Items
       1.660,00 kr
  • 50 ml
    19/26 NS
    19/26 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 631,00 kr
    631,00 kr
    1 * 1 Items
       631,00 kr