Orders LinkContactUsLinkComponent
Skilletragte, Dråbeformet
Skilletragte, Dråbeformet
Leverandør:   Lenz Laborglas
Skilletragte, Dråbeformet
Leverandør:  Lenz Laborglas
Certifikater
Skilletragte, Dråbeformet
Skilletragte, Dråbeformet
24 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, med NS-PE prop.
With socket and plain stem. Available with interchangeable solid glass key or alternatively PTFE key for grease-free performance. With or without graduations.
Documents
Product Family Options
Uden inddeling, med hane i glas
Produktinformation
  • Kapacitet
    Kappestr.
    Inddeling
    Tilgængelighed
    Price
  • 50 ml
    19/26 NS
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 493,00 kr
    493,00 kr
    1 * 1 Items
       493,00 kr
  • 100 ml
    19/26 NS
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 442,00 kr
    442,00 kr
    1 * 1 Items
       442,00 kr
  • 250 ml
    29/32 NS
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 538,00 kr
    538,00 kr
    1 * 1 Items
       538,00 kr
  • 500 ml
    29/32 NS
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 608,00 kr
    608,00 kr
    1 * 1 Items
       608,00 kr
  • 1000 ml
    29/32 NS
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 845,00 kr
    845,00 kr
    1 * 1 Items
       845,00 kr
  • 2000 ml
    29/32 NS
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.010,00 kr
    1.010,00 kr
    1 * 1 Items
       1.010,00 kr
Uden inddeling, med hane i PFTE
Produktinformation
  • Kapacitet
    Kappestr.
    Inddeling
    Tilgængelighed
    Price
  • 50 ml
    19/26 NS
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 539,00 kr
    539,00 kr
    1 * 1 Items
       539,00 kr
  • 100 ml
    19/26 NS
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 498,00 kr
    498,00 kr
    1 * 1 Items
       498,00 kr
  • 250 ml
    29/32 NS
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 580,00 kr
    580,00 kr
    1 * 1 Items
       580,00 kr
  • 500 ml
    29/32 NS
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 699,00 kr
    699,00 kr
    1 * 1 Items
       699,00 kr
  • 1000 ml
    29/32 NS
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 869,00 kr
    869,00 kr
    1 * 1 Items
       869,00 kr
  • 2000 ml
    29/32 NS
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.020,00 kr
    1.020,00 kr
    1 * 1 Items
       1.020,00 kr
Med inddeling og hane i glas
Produktinformation
  • Kapacitet
    Kappestr.
    Inddeling
    Tilgængelighed
    Price
  • 250 ml
    29/32 NS
    5 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 577,00 kr
    577,00 kr
    1 * 1 Items
       577,00 kr
  • 500 ml
    29/32 NS
    10 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 670,00 kr
    670,00 kr
    1 * 1 Items
       670,00 kr
  • 2000 ml
    29/32 NS
    50 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.080,00 kr
    1.080,00 kr
    1 * 1 Items
       1.080,00 kr
  • 50 ml
    19/26 NS
    2 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 523,00 kr
    523,00 kr
    1 * 1 Items
       523,00 kr
  • 100 ml
    19/26 NS
    5 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 489,00 kr
    489,00 kr
    1 * 1 Items
       489,00 kr
  • 1000 ml
    29/32 NS
    20 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 932,00 kr
    932,00 kr
    1 * 1 Items
       932,00 kr
Med inddeling og hane i PFTE
Produktinformation
  • Kapacitet
    Kappestr.
    Inddeling
    Tilgængelighed
    Price
  • 50 ml
    19/26 NS
    2 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 576,00 kr
    576,00 kr
    1 * 1 Items
       576,00 kr
  • 100 ml
    19/26 NS
    5 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 536,00 kr
    536,00 kr
    1 * 1 Items
       536,00 kr
  • 250 ml
    29/32 NS
    5 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 635,00 kr
    635,00 kr
    1 * 1 Items
       635,00 kr
  • 500 ml
    29/32 NS
    10 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 752,00 kr
    752,00 kr
    1 * 1 Items
       752,00 kr
  • 1000 ml
    29/32 NS
    20 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 932,00 kr
    932,00 kr
    1 * 1 Items
       932,00 kr
  • 2000 ml
    29/32 NS
    50 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.130,00 kr
    1.130,00 kr
    1 * 1 Items
       1.130,00 kr