Koniske skilletragte
Om denne vare
DURAN®, borosilikatglas, med NS-PE prop.
With socket and plain stem. Available with interchangeable solid glass key or alternatively PTFE key for grease-free performance. Both with or without graduations.
24 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, med NS-PE prop.
With socket and plain stem. Available with interchangeable solid glass key or alternatively PTFE key for grease-free performance. Both with or without graduations.
Product Family Options
uden inddeling, med hane i glas
Produktinformation
- KapacitetKappestr.InddelingTilgængelighedPrice
uden inddeling, med hane i PTFE
Produktinformation
- KapacitetKappestr.InddelingTilgængelighedPrice
Med inddeling og hane i glas
Produktinformation
- KapacitetKappestr.InddelingTilgængelighedPrice
Med inddeling og hane i PTFE
Produktinformation
- KapacitetKappestr.InddelingTilgængelighedPrice