Orders LinkContactUsLinkComponent
Skilletragte, Gilson
Skilletragte, Gilson
Leverandør:   Lenz Laborglas
Skilletragte, Gilson
Leverandør:  Lenz Laborglas
Certifikater
Skilletragte, Gilson
Skilletragte, Gilson
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, med NS-PE prop.
With socket and plain stem. Available with interchangeable solid glass key or alternatively PTFE key for grease-free performance. Without graduation.
Documents
Product Family Options
Med hane i glas
Produktinformation
  • Kapacitet
    Kappestr.
    Tilgængelighed
    Price
  • 50 ml
    19/26 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 688,00 kr
    688,00 kr
    1 * 1 Items
       688,00 kr
  • 100 ml
    19/26 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 712,00 kr
    712,00 kr
    1 * 1 Items
       712,00 kr
  • 250 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 759,00 kr
    759,00 kr
    1 * 1 Items
       759,00 kr
  • 500 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 902,00 kr
    902,00 kr
    1 * 1 Items
       902,00 kr
  • 1000 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.210,00 kr
    1.210,00 kr
    1 * 1 Items
       1.210,00 kr
  • 2000 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.870,00 kr
    1.870,00 kr
    1 * 1 Items
       1.870,00 kr
Med hane i PFTE
Produktinformation
  • Kapacitet
    Kappestr.
    Tilgængelighed
    Price
  • 50 ml
    19/26 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 795,00 kr
    795,00 kr
    1 * 1 Items
       795,00 kr
  • 100 ml
    19/26 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 852,00 kr
    852,00 kr
    1 * 1 Items
       852,00 kr
  • 250 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 888,00 kr
    888,00 kr
    1 * 1 Items
       888,00 kr
  • 500 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
    1.150,00 kr
    1 * 1 Items
       1.150,00 kr
  • 1000 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.450,00 kr
    1.450,00 kr
    1 * 1 Items
       1.450,00 kr
  • 2000 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.060,00 kr
    2.060,00 kr
    1 * 1 Items
       2.060,00 kr