Orders LinkContactUsLinkComponent
Sedimentationskolber, Imhoff
Sedimentationskolber, Imhoff
Imhoff-kolber (1000 ml)
Katalog # 532-0099
Leverandør:   VITLAB
Sedimentationskolber, Imhoff
Katalog # 532-0099
Leverandør:  VITLAB
Sedimentationskolber, Imhoff
Sedimentationskolber, Imhoff
Imhoff-kolber (1000 ml)
Price
383,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Styrene-acrylonitrile (SAN), PP screw plug.
  • As transparent as glass
  • Easy draining via screw plug
Graduation: 0 to 2 ml:0,1/ 2 to 10 ml:0,5/ 10 to 40 ml:1/ 40 to 100 ml:2/ 100 to 1000 ml:10.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Imhoff-kolber (1000 ml)
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til 2 kegler, B×D×H: 300×150×294 mm
    Holder til 2 kegler, B×D×H: 300×150×294 mm
    528-1199
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 828,00 kr