Parabolfiltertragt
1000 ml, Rustfrit stål, 47 mm
Katalog # 516-8930
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål, autoklaverbar.
Til vakuumfiltrering af store volumener af mikrobiologiske prøver, olier og opløsningsmidler. Bajonetforsegling med vridlukning uden O-ring.
Areal, filtrering: 9,6 cm².
samlet Ø×L: 37×221 mm.
Advarsel: Bemærkning: anbefales ikke til brug sammen med flygtige væsker eller højrene brændstoffer, da der kan forekomme eksplosionsrisiko fra statiske udladninger.
Documents
Pall Laboratory Microbiology QC Products
Produktlitteratur
Specifikationer
- Kapacitet:1000 ml
- Materiale:Rustfrit stål
- Til filter Ø:47 mm
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Base, type 304 stainless steel