Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtreringstragt
Filtreringstragt
50 - 100 ml, Rustfrit stål, 47 - 50 mm
Katalog # 516-8929
Filtreringstragt
Katalog # 516-8929
Filtreringstragt
Filtreringstragt
50 - 100 ml, Rustfrit stål, 47 - 50 mm
Price
14.410,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål, autoklaverbar.
Til vakuumfiltrering. Utrolig kemisk resistens og let montering.
Areal, filtrering: 9,6 cm²
samlet Ø×L: 66×163 mm
Advarsel: Bemærkning: anbefales ikke til brug sammen med flygtige væsker eller højrene brændstoffer, da der kan forekomme eksplosionsrisiko fra statiske udladninger.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    50 - 100 ml
  • Materiale:
    Rustfrit stål
  • Seq:
    02
  • Til filter Ø:
    47 - 50 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Funnel, 300 ml, no flask; replacement support screen for 4221-N
    Funnel, 300 ml, no flask; replacement support screen for 4221-N
    516-9190
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 367,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Fritted glass support base with sidearm
    Fritted glass support base with sidearm
    516-8922
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.020,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Fritted glass support base with No. 8 silicone stopper
    Fritted glass support base with No. 8 silicone stopper
    516-7567
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.040,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass funnel, 300 ml for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass funnel, 300 ml for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-7564
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.720,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass funnel, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass funnel, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-7565
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.050,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass flask, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass flask, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-8923
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.180,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass flask, 4 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass flask, 4 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-7566
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.780,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Aluminium clamp, anodised
    Aluminium clamp, anodised
    516-9194
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.020,00 kr