Orders LinkContactUsLinkComponent
Vakuumfiltertragt
Vakuumfiltertragt
Vakuumfiltertragt
Certifikater
Vakuumfiltertragt
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Borosilikatglas, aluminiumsklemme.
Ideel til vakuumfiltrering af væsker og afgasning af HPLC-opløsningsmidler og den mobile fase. Med inddeling.
Filtreringsareal: 9,6 cm².
* med prop, støttebase, uden kolbe.
Delivery information: Filtration funnel with No. 8 stopper support base (514-4000); filtration unit with side arm support assembly NS 40/35, with flask (516-8921).
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Materiale
    Til filter Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 514-4000
    Glass filter funnel with silicone stopper No. 8, base (300 ml funnel without flask)
    Glass filter funnel with silicone stopper No. 8, base (300 ml funnel without flask)
    300 ml
    Borosilikatglas
    47 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.130,00 kr
    3.130,00 kr
    1 * 1 Items
       3.130,00 kr
  • 516-8921
    Filtertragt i glas med støtteanordning til sidearm og 1000 ml kolbe
    Filtertragt i glas med støtteanordning til sidearm og 1000 ml kolbe
    300 ml
    Borosilikatglas
    47 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.190,00 kr
    6.190,00 kr
    1 * 1 Items
       6.190,00 kr
  • 516-7563
    Glass filter funnel with vacuum connection and flask (1000 ml funnel with 4000 ml flask)
    Glass filter funnel with vacuum connection and flask (1000 ml funnel with 4000 ml flask)
    1000 ml
    Borosilikatglas
    47 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.970,00 kr
    8.970,00 kr
    1 * 1 Items
       8.970,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Fritted glass support base with sidearm
    Fritted glass support base with sidearm
    516-8922
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.020,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Fritted glass support base with No. 8 silicone stopper
    Fritted glass support base with No. 8 silicone stopper
    516-7567
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.040,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass flask, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass flask, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-8923
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.180,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass flask, 4 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass flask, 4 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-7566
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.780,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass funnel, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass funnel, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-7565
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.050,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass funnel, 300 ml for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass funnel, 300 ml for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-7564
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.720,00 kr