Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner-tragte, DURAN®
Büchner-tragte, DURAN®
Leverandør:   DWK Life Sciences
Büchner-tragte, DURAN®
Leverandør:  DWK Life Sciences
Certifikater
Büchner-tragte, DURAN®
Büchner-tragte, DURAN®
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
For filter papers or membrane filtration discs.
Product Family Options
Produktinformation
  • Plade Ø
    Kapacitet
    Til filter Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 48 mm
    70 ml
    45 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 862,00 kr
    862,00 kr
    1 * 1 Items
       862,00 kr
  • 60 mm
    125 ml
    55 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.030,00 kr
    1.030,00 kr
    1 * 1 Items
       1.030,00 kr
  • 73 mm
    220 ml
    70 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.360,00 kr
    1.360,00 kr
    1 * 1 Items
       1.360,00 kr
  • 95 mm
    500 ml
    90 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.540,00 kr
    1.540,00 kr
    1 * 1 Items
       1.540,00 kr
  • 120 mm
    1000 ml
    110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.160,00 kr
    2.160,00 kr
    1 * 1 Items
       2.160,00 kr