Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner-tragte, Nalgene®
Büchner-tragte, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Büchner-tragte, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Büchner-tragte, Nalgene®
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP
  • Solid og let
  • Top og bund kan skilles ad for let rengøring
  • Autoklaverbar
For filter paper or membrane filtration discs.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 221-0100
  • 221-0101
  • 221-0102
  • 221-0103
  • 221-0104
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Til filter Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 83 ml
    55 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr112.00
    kr112.00
    1 * 1 Items
       kr112.00
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    221-0100
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 186 ml
    70 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr160.00
    kr160.00
    1 * 1 Items
       kr160.00
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    221-0101
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 358 ml
    90 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr233.00
    kr233.00
    1 * 1 Items
       kr233.00
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    221-0102
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 919 ml
    110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr390.00
    kr390.00
    1 * 1 Items
       kr390.00
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    221-0103
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 2906 ml
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr490.00
    kr490.00
    1 * 1 Items
       kr490.00
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    221-0104
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)