Funnels with long stem
Leverandør: SciLabware
Gå til:
Om denne vare
PYREX®, borosilicate glass
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
With smooth internal walls. Cone angle 60°.
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
With smooth internal walls. Cone angle 60°.