Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnel for conical ground joints
Leverandør:   VITLAB
Funnel for conical ground joints
Leverandør:  VITLAB
Certifikater
Funnel for conical ground joints
Funnel for conical ground joints
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Ideal for transferring liquid or powdered reagents to multiple-neck flasks
  • Very good chemical resistance
  • Autoclavable
The funnel body is flattened on the side and the end of the shaft is shaped to fit conical ground joints.
Product Family Options
Produktinformation
  • Stilk til
    Tragt O-Ø flad side
    Tilgængelighed
    Price
  • 19/26 NS
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 589,00 kr
    589,00 kr
    1 * 10 Items
       589,00 kr
  • 29/32 NS
    80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 361,00 kr
    361,00 kr
    1 * 5 Items
       361,00 kr
  • 14/23 NS
    40 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 437,00 kr
    437,00 kr
    1 * 10 Items
       437,00 kr