Tragt, Pulver
180 mm, 167 mm, 43 mm, 48 mm
Katalog # KART166_U
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, gennemskinnelig.
- De indre ribber fremmer filtreringsprocessen
- De ydre ribber forhindrer luft i at blive fanget under tragten
- Meget god kemisk resistens, autoklaverbar
Til overførsel af pulveragtige materialer. Også velegnet til væsker. Med indre og ydre ribber. Kolbevinkel 60°.
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Tragt udv. Ø:180 mm
- Længde:167 mm
- Seq:06
- Stilk udv. Ø:43 mm
- Stilklængde:48 mm