Analysetragt
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Om denne vare
PP, gennemskinnelig.
- De indre ribber er placeret i en vinkel på 58° for at fremme filtreringsprocessen
- De ydre ribber forhindrer luft i at blive fanget under filterpapiret
- Autoklaverbare
Med indre og ydre ribber. Kolbevinkel 60°.
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, gennemskinnelig.
- De indre ribber er placeret i en vinkel på 58° for at fremme filtreringsprocessen
- De ydre ribber forhindrer luft i at blive fanget under filterpapiret
- Autoklaverbare
Med indre og ydre ribber. Kolbevinkel 60°.
Product Family Options
Produktinformation
- LængdeStilklængdeStilk udv. ØTragt udv. ØTilgængelighedPrice