Orders LinkContactUsLinkComponent
Cover glass forceps
Cover glass forceps
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Cover glass forceps
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Certifikater
Cover glass forceps
Cover glass forceps
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Wironit steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 - 12% nickel).
  • For microscopic slides
  • Resistant to corrosion
  • Anti-magnetic
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 105 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 489,00 kr
    489,00 kr
    1 * 1 Items
       489,00 kr
  • 160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 745,00 kr
    745,00 kr
    1 * 1 Items
       745,00 kr