Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscopic forceps
Microscopic forceps
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Microscopic forceps
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Certifikater
Microscopic forceps
Microscopic forceps
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Wironit steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 - 12% nickel).
  • Delicate
  • Resistant to corrosion
  • Anti-magnetic
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 105 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr570.00
    kr570.00
    1 * 1 Items
       kr570.00
  • 115 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr593.00
    kr593.00
    1 * 1 Items
       kr593.00
  • 130 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr583.00
    kr583.00
    1 * 1 Items
       kr583.00