Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Forceps
Leverandør:   BOCHEM
Forceps
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Forceps
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel, PTFE coating.
  • Anti-magnetic
  • Very high chemical and thermal resistance
  • Smooth surface prevents any contamination and makes cleaning easier
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Blunt
    115 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 294,00 kr
    294,00 kr
    1 * 1 Items
       294,00 kr
  • Blunt
    130 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 294,00 kr
    294,00 kr
    1 * 1 Items
       294,00 kr
  • Blunt
    145 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 302,00 kr
    302,00 kr
    1 * 1 Items
       302,00 kr