Forceps for cover glasses
Selvspænding, 105 mm
232-1915
: BOCHEM
Rustfrit stål. Selvspændende, buede ender.
- Til nem, sikker håndtering af dækglas
- Kan også anvendes til andet laboratorieudstyr, som fx filterskiver
- Nem at rengøre
- Model:Selvspænding
- Længde:105 mm