Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, straight
Forceps, straight
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Forceps, straight
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Certifikater
Forceps, straight
Forceps, straight
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel ¹⁸/₁₀, anti-magnetic.
  • Smooth points
Product Family Options
Standard
Produktinformation
  • Model
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Sharp tips
    120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 461,00 kr
    461,00 kr
    1 * 1 Items
       461,00 kr
  • Sharp tips
    140 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 474,00 kr
    474,00 kr
    1 * 1 Items
       474,00 kr
  • Sharp tips
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 493,00 kr
    493,00 kr
    1 * 1 Items
       493,00 kr
With cutting tips
Produktinformation
  • Model
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • With fine cutting tips
    105 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.250,00 kr
    1.250,00 kr
    1 * 1 Items
       1.250,00 kr
Soldering forceps
Produktinformation
  • Model
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Straight, fine tips
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 692,00 kr
    692,00 kr
    1 * 1 Items
       692,00 kr
Micro forceps
Produktinformation
  • Model
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Very delicate tips, straight, No. 4
    105 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 634,00 kr
    634,00 kr
    1 * 1 Items
       634,00 kr