Pincetter, præcision
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Om denne vare
Rustfrit stål ¹⁸/₁₀, antimagnetisk. Utroligt præcise pincetter designet til en lang række anvendelser i laboratoriet, produktionen osv.
- Ekstremt skarp, flad, ikke-riflede spidser
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Rustfrit stål ¹⁸/₁₀, antimagnetisk. Utroligt præcise pincetter designet til en lang række anvendelser i laboratoriet, produktionen osv.
- Ekstremt skarp, flad, ikke-riflede spidser