Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps with guide pin
Forceps with guide pin
Leverandør:   BOCHEM
Forceps with guide pin
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Forceps with guide pin
Forceps with guide pin
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel, with PTFE coating.
  • Bent, with guide pin
  • Smooth, coated surface to prevent contamination and facilitate cleaning
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Bent, sharp
    115 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 300,00 kr
    300,00 kr
    1 * 1 Items
       300,00 kr
  • Bent, sharp
    130 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 300,00 kr
    300,00 kr
    1 * 1 Items
       300,00 kr
  • Bent, sharp
    145 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 308,00 kr
    308,00 kr
    1 * 1 Items
       308,00 kr