Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, precision
Leverandør:   OUTILS RUBIS
Forceps, precision
Leverandør:  OUTILS RUBIS
Certifikater
Forceps, precision
Forceps, precision
16 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel. Forceps with very precisely machined tips. Ideal for applications that require a high degree of precision, including microscopy, anatomy, biology, microbiology, gene technology and electron microscopy.
  • Acid-resistant
  • Resistant against hydrogen fluoride and nitric acid
  • 100% anti-magnetic
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 232-1132
    Serrated handle, straight, pointed, ultra fine tips
    Serrated handle, straight, pointed, ultra fine tips
    44
    120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 251,00 kr
    251,00 kr
    1 * 1 Items
       251,00 kr
  • 232-1219
    Lige, ekstra stærke spidser
    Lige, ekstra stærke spidser
    3
    120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 187,00 kr
    187,00 kr
    1 * 1 Items
       187,00 kr
  • 232-1220
    Lige, korte, ekstra fine spidser
    Lige, korte, ekstra fine spidser
    3C
    110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 187,00 kr
    187,00 kr
    1 * 1 Items
       187,00 kr
  • 232-1221
    Lige, korte, fine spidser
    Lige, korte, fine spidser
    5
    110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 234,00 kr
    234,00 kr
    1 * 1 Items
       234,00 kr
  • 232-1230
    Kurvede, ekstra fine spidser
    Kurvede, ekstra fine spidser
    7
    115 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 240,00 kr
    240,00 kr
    1 * 1 Items
       240,00 kr
  • OUTI5B
    Bent, needle pointed, ultra fine tips
    Bent, needle pointed, ultra fine tips
    5B
    115 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 238,00 kr
    238,00 kr
    1 * 1 Items
       238,00 kr
  • 232-0000
    Lige, korte, fine spidser
    Lige, korte, fine spidser
    2
    115 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 187,00 kr
    187,00 kr
    1 * 1 Items
       187,00 kr
  • 232-0143
    Lige, ekstra fine spidser
    Lige, ekstra fine spidser
    1
    120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 174,00 kr
    174,00 kr
    1 * 1 Items
       174,00 kr
  • 232-0216
    Straight, short fine tips
    Straight, short fine tips
    4
    110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 206,00 kr
    206,00 kr
    1 * 1 Items
       206,00 kr
  • 232-0209
    Lige, ekstra brede, flade spidser
    Lige, ekstra brede, flade spidser
    35A
    120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 216,00 kr
    216,00 kr
    1 * 1 Items
       216,00 kr
  • OUTI35B
    Serrated handle, curved, round, broad, flat tips
    Serrated handle, curved, round, broad, flat tips
    35B
    120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 217,00 kr
    217,00 kr
    1 * 1 Items
       217,00 kr
  • 232-0217
    Straight, very fine tips
    Straight, very fine tips
    AA
    125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 131,00 kr
    131,00 kr
    1 * 1 Items
       131,00 kr
  • OUTIF
    Straight, squared, flat, fine tips
    Straight, squared, flat, fine tips
    F
    120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 273,00 kr
    273,00 kr
    1 * 1 Items
       273,00 kr
  • OUTI6
    Angled, pointed, fine tips
    Angled, pointed, fine tips
    6
    112 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 244,00 kr
    244,00 kr
    1 * 1 Items
       244,00 kr
  • OUTI0
    Straight, pointed, ultra fine tips
    Straight, pointed, ultra fine tips
    0
    120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 185,00 kr
    185,00 kr
    1 * 1 Items
       185,00 kr
  • OUTISS-SA
    Straight, pointed, ultra fine tips
    Straight, pointed, ultra fine tips
    SS
    135 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 241,00 kr
    241,00 kr
    1 * 1 Items
       241,00 kr