Orders LinkContactUsLinkComponent
Flow­indikator
Flow­indikator
rød/transparent, 102×14×52 mm, SAN, 6,5 - 10 mm, Flowindikator
Katalog # 229-0576
Leverandør:   KARTELL
Flow­indikator
Katalog # 229-0576
Leverandør:  KARTELL
Flow­indikator
Flow­indikator
rød/transparent, 102×14×52 mm, SAN, 6,5 - 10 mm, Flowindikator
Price
248,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Flowindikatorer fremstillet i Styren-acrylnitril (SAN), som giver en klar optisk indikation af flowet, da den hastighed, med hvilken kuglen roterer, er proportionel med flowhastigheden.
  • Til væskeflows fra 50 ml/minut i horisontal position og 140 ml/minut i vertikal position
  • Mindste luftflow 3 liter/minut i den horisontale position og 8 liter/minut i den vertikale position
Connector o.d.: 6.5 - 10 mm
W×D×H (mm): 102×14×52
Advarsel: Må ikke anvendes med ætsende væsker eller ved temperaturer 50 °C.
Specifikationer
  • Farve:
    rød/transparent
  • Beskrivelse:
    Flowindikator
  • Dimensioner:
    102×14×52 mm
  • Materiale:
    SAN
  • Rør Ø:
    6,5 - 10 mm
  • Cat. No.:
    229-0576
  • Forbindelse:
    Barbed