Orders LinkContactUsLinkComponent
Flow­indikator
SAN, 6 - 11 mm, Flow­indikator
  229-0577
 :   KARTELL
Flow­indikator
  229-0577
 :  KARTELL
Flow­indikator
Flow­indikator
SAN, 6 - 11 mm, Flow­indikator
439,00 kr
1 * 1 Items
Flowindikatorer fremstillet i Styren-acrylnitril (SAN) som giver en klar optisk indikation af flowet, da den hastighed, med hvilken skovlhjulet roterer, er proportionel med flowhastigheden.
  • Til væskeflow ned til 5 ml/sekund
  • Maksimal anbefalet flowhastighed op til 95 ml/sekund og maksimalt tryk 2 bar
Connector o.d.: 6.5 - 11 mm
W×D×H (mm): 90×15×40
 : Må ikke anvendes med ætsende væsker eller ved temperaturer 85 °C
Kan anvendes til gasser.
  • Beskrivelse:
    Flow­indikator
  • Materiale:
    SAN
  • Rør Ø:
    6 - 11 mm
  • Cat. No.:
    229-0577
  • Forbindelse:
    Barbed