Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class A, blue markings
Volumetric flasks, class A, blue markings
Leverandør:   SciLabware
Volumetric flasks, class A, blue markings
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Volumetric flasks, class A, blue markings
Volumetric flasks, class A, blue markings
10 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, amber, with polyethylene stopper.
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
  • Batch coded for traceability and supplied with a batch certificate
Certifications: ISO 1042, DIN 12 664
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    NS
    Tolerance
    Tilgængelighed
    Price
  • 5 ml
    10/19
    0,02 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 2.400,00 kr
    2.400,00 kr
    1 * 5 Items
       2.400,00 kr
  • 10 ml
    10/19
    0,02 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 2.280,00 kr
    2.280,00 kr
    1 * 5 Items
       2.280,00 kr
  • 25 ml
    10/19
    0,03 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.630,00 kr
    1.630,00 kr
    1 * 5 Items
       1.630,00 kr
  • 50 ml
    12/21
    0,05 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.700,00 kr
    1.700,00 kr
    1 * 5 Items
       1.700,00 kr
  • 100 ml
    14/23
    0,08 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 2.010,00 kr
    2.010,00 kr
    1 * 5 Items
       2.010,00 kr
  • 200 ml
    14/23
    0,1 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 2.710,00 kr
    2.710,00 kr
    1 * 5 Items
       2.710,00 kr
  • 250 ml
    14/23
    0,12 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 1.240,00 kr
    1.240,00 kr
    1 * 2 Items
       1.240,00 kr
  • 500 ml
    19/26
    0,15 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 1.460,00 kr
    1.460,00 kr
    1 * 2 Items
       1.460,00 kr
  • 1000 ml
    24/29
    0,3 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 1.860,00 kr
    1.860,00 kr
    1 * 2 Items
       1.860,00 kr
  • 2000 ml
    29/32
    0,5 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.380,00 kr
    1.380,00 kr
    1 * 1 Items
       1.380,00 kr