Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class A, blue markings
Volumetric flasks, class A, blue markings
Leverandør:   SciLabware
Volumetric flasks, class A, blue markings
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Volumetric flasks, class A, blue markings
Volumetric flasks, class A, blue markings
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
MBL®, borosilicate glass, with PE stopper.
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel, conformity 'H' mark
  • Each flask is laser etched with a unique individual serial number, batch code and date of manufacture - Batch certificates are downloadable from website: www.scilabware.com
  • Calibrated to contain (TC, In)
Certifications: DIN 12664, BS EN ISO 1042
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    NS
    Tolerance
    Tilgængelighed
    Price
  • 5 ml
    10/19
    0,025 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 465,00 kr
    465,00 kr
    1 * 5 Items
       465,00 kr
  • 10 ml
    10/19
    0,025 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 355,00 kr
    355,00 kr
    1 * 5 Items
       355,00 kr
  • 20 ml
    10/19
    0,04 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 396,00 kr
    396,00 kr
    1 * 5 Items
       396,00 kr
  • 25 ml
    10/19
    0,04 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 410,00 kr
    410,00 kr
    1 * 5 Items
       410,00 kr
  • 50 ml
    12/21
    0,06 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 478,00 kr
    478,00 kr
    1 * 5 Items
       478,00 kr
  • 100 ml
    14/23
    0,10 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 574,00 kr
    574,00 kr
    1 * 5 Items
       574,00 kr
  • 200 ml
    14/23
    0,15 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 812,00 kr
    812,00 kr
    1 * 5 Items
       812,00 kr
  • 250 ml
    14/23
    0,15 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 350,00 kr
    350,00 kr
    1 * 2 Items
       350,00 kr
  • 500 ml
    19/26
    0,25 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 364,00 kr
    364,00 kr
    1 * 2 Items
       364,00 kr
  • 1000 ml
    24/29
    0,40 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 723,00 kr
    723,00 kr
    1 * 2 Items
       723,00 kr
  • 2000 ml
    29/32
    0,60 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 627,00 kr
    627,00 kr
    1 * 1 Items
       627,00 kr
  • 5000 ml
    34/35
    1,20 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.690,00 kr
    2.690,00 kr
    1 * 1 Items
       2.690,00 kr