Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class A, white markings
Volumetric flasks, class A, white markings
Leverandør:   Poulten & Graf
Volumetric flasks, class A, white markings
Leverandør:  Poulten & Graf
Certifikater
Volumetric flasks, class A, white markings
Volumetric flasks, class A, white markings
21 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Borosilicate glass, amber, with PP NS-stopper.
  • Easy to read white markings
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Amber coloured to protect light sensitive substances.
Certifications: Acc. to ISO and ASTM or USP standards
Product Family Options
With batch certificate (ISO and ASTM)
Produktinformation
  • Kapacitet
    NS
    Tolerance
    Tilgængelighed
    Price
  • 5 ml
    10/13
    ± 0,025 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.700,00 kr
    1.700,00 kr
    1 * 5 Items
       1.700,00 kr
  • 20 ml
    10/13
    ± 0,04 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.690,00 kr
    1.690,00 kr
    1 * 5 Items
       1.690,00 kr
  • 25 ml
    10/13
    ± 0,04 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.690,00 kr
    1.690,00 kr
    1 * 5 Items
       1.690,00 kr
  • 200 ml
    14/15
    ± 0,15 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 718,00 kr
    718,00 kr
    1 * 2 Items
       718,00 kr
  • 250 ml
    14/15
    ± 0,15 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 927,00 kr
    927,00 kr
    1 * 2 Items
       927,00 kr
With batch and single certificate (ISO and ASTM)
Produktinformation
  • Kapacitet
    NS
    Tolerance
    Tilgængelighed
    Price
  • 20 ml
    10/19
    0,04 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.850,00 kr
    1.850,00 kr
    1 * 5 Items
       1.850,00 kr
  • 25 ml
    10/19
    0,04 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.850,00 kr
    1.850,00 kr
    1 * 5 Items
       1.850,00 kr
  • 50 ml
    12/21
    0,04 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.940,00 kr
    1.940,00 kr
    1 * 5 Items
       1.940,00 kr
  • 100 ml
    12/21
    0,10 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.960,00 kr
    1.960,00 kr
    1 * 5 Items
       1.960,00 kr
  • 200 ml
    14/23
    0,15 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 785,00 kr
    785,00 kr
    1 * 2 Items
       785,00 kr
  • 250 ml
    14/23
    0,15 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 994,00 kr
    994,00 kr
    1 * 2 Items
       994,00 kr
  • 1000 ml
    24/29
    0,40 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 1.320,00 kr
    1.320,00 kr
    1 * 2 Items
       1.320,00 kr
With individual serial number and single certificate (USP)
Produktinformation
  • Kapacitet
    NS
    Tolerance
    Tilgængelighed
    Price
  • 5 ml
    10/19
    ± 0,025 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.950,00 kr
    1.950,00 kr
    1 * 5 Items
       1.950,00 kr
  • 20 ml
    10/19
    ± 0,04 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.940,00 kr
    1.940,00 kr
    1 * 5 Items
       1.940,00 kr
  • 25 ml
    10/19
    ± 0,04 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.940,00 kr
    1.940,00 kr
    1 * 5 Items
       1.940,00 kr
  • 50 ml
    12/21
    ± 0,06 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 2.020,00 kr
    2.020,00 kr
    1 * 5 Items
       2.020,00 kr
  • 100 ml
    12/21
    ± 0,10 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 2.040,00 kr
    2.040,00 kr
    1 * 5 Items
       2.040,00 kr
  • 200 ml
    14/23
    ± 0,15 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 818,00 kr
    818,00 kr
    1 * 2 Items
       818,00 kr
  • 250 ml
    14/23
    ± 0,15 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 1.030,00 kr
    1.030,00 kr
    1 * 2 Items
       1.030,00 kr
  • 500 mL
    19/26
    ± 0,25 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 1.120,00 kr
    1.120,00 kr
    1 * 2 Items
       1.120,00 kr
  • 1000 ml
    24/29
    ± 0,40 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 1.360,00 kr
    1.360,00 kr
    1 * 2 Items
       1.360,00 kr