Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class A, white markings
Volumetric flasks, class A, white markings
Leverandør:   SciLabware
Volumetric flasks, class A, white markings
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Volumetric flasks, class A, white markings
Volumetric flasks, class A, white markings
10 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, amber, with PE stopper.
  • Calibrated to the tolerances required by the United States Pharmacopeia (USP), which are tighter than those of ISO/DIN standards
  • Each flask is laser etched with a unique individual serial number, batch code and date of manufacture - Batch certificates are downloadable from website: www.scilabware.com
  • White enamel inscriptions, ideal for use with light sensitive solutions
Certifications: BS EN ISO 1042, DIN 12664
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    NS
    Tolerance
    Tilgængelighed
    Price
  • 5 ml
    10/19
    0,02 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 5 Items
       1.070,00 kr
  • 10 ml
    10/19
    0,02 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 5 Items
       1.070,00 kr
  • 25 ml
    10/19
    0,03 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 947,00 kr
    947,00 kr
    1 * 5 Items
       947,00 kr
  • 50 ml
    12/21
    0,05 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.090,00 kr
    1.090,00 kr
    1 * 5 Items
       1.090,00 kr
  • 100 ml
    14/23
    0,08 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.260,00 kr
    1.260,00 kr
    1 * 5 Items
       1.260,00 kr
  • 200 ml
    14/23
    0,10 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.680,00 kr
    1.680,00 kr
    1 * 5 Items
       1.680,00 kr
  • 250 ml
    14/23
    0,12 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 685,00 kr
    685,00 kr
    1 * 2 Items
       685,00 kr
  • 500 ml
    19/26
    0,20 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 828,00 kr
    828,00 kr
    1 * 2 Items
       828,00 kr
  • 1000 ml
    24/29
    0,30 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 1.260,00 kr
    1.260,00 kr
    1 * 2 Items
       1.260,00 kr
  • 2000 ml
    29/32
    0,50 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.050,00 kr
    1.050,00 kr
    1 * 1 Items
       1.050,00 kr