Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class A, blue markings
Leverandør:   SciLabware
Volumetric flasks, class A, blue markings
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Volumetric flasks, class A, blue markings
Volumetric flasks, class A, blue markings
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
MBL®, borosilicate glass, with smooth neck.
  • Inscriptions in blue enamel
  • Conformity certified, with batch number
ISO 1042
 : ISO 1042
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Tolerance
    Tilgængelighed
    Price
  • 5 ml
    70 mm
    0,025 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 409,00 kr
    409,00 kr
    1 * 5 Items
       409,00 kr
  • 10 ml
    90 mm
    0,025 ± ml
    Discontinued
  • 20 ml
    110 mm
    0,040 ± ml
    Discontinued
  • 25 ml
    110 mm
    0,040 ± ml
    Discontinued
  • 50 ml
    140 mm
    0,060 ± ml
    Discontinued
  • 100 ml
    170 mm
    0,100 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 422,00 kr
    422,00 kr
    1 * 5 Items
       422,00 kr
  • 200 ml
    210 mm
    0,150 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 575,00 kr
    575,00 kr
    1 * 5 Items
       575,00 kr
  • 250 ml
    220 mm
    0,150 ± ml
    Discontinued
  • 500 ml
    260 mm
    0,250 ± ml
    Discontinued
  • 1000 ml
    300 mm
    0,400 ± ml
    Discontinued
  • 2000 ml
    370 mm
    0,600 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 492,00 kr
    492,00 kr
    1 * 1 Items
       492,00 kr
  • 5000 ml
    475 mm
    1,200 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.240,00 kr
    2.240,00 kr
    1 * 1 Items
       2.240,00 kr