Orders LinkContactUsLinkComponent
Drying flasks
Drying flasks
Leverandør:   BUCHI
Drying flasks
Leverandør:  BUCHI
Certifikater
Drying flasks
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Made of Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For rotary evaporators Rotavapor R-210/215. Pear shape with NS 29/32 neck. Glassware A, V, C.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Kappestr.
    Tilgængelighed
    Price
  • 500 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.280,00 kr
    1.280,00 kr
    1 * 1 Items
       1.280,00 kr
  • 1000 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.370,00 kr
    1.370,00 kr
    1 * 1 Items
       1.370,00 kr
  • 2000 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.940,00 kr
    1.940,00 kr
    1 * 1 Items
       1.940,00 kr