Orders LinkContactUsLinkComponent
Fordamperkolber
Fordamperkolber
Leverandør:  Lenz Laborglas
Certifikater
Fordamperkolber
18 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, klar eller plastbelagt.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Med NS 29/32, pæreformet, centreret hals, tykvægget. Egnet til alle standard-rotationsfordampere. Med hvidt skrivefelt.
Product Family Options
Uden coatning
Produktinformation
  • Kapacitet
    Kappestr.
    Tilgængelighed
    Price
  • 5 ml
    14/23 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 140,00 kr
    140,00 kr
    1 * 1 Items
       140,00 kr
  • 10 ml
    14/23 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 142,00 kr
    142,00 kr
    1 * 1 Items
       142,00 kr
  • 25 ml
    14/23 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 153,00 kr
    153,00 kr
    1 * 1 Items
       153,00 kr
  • 50 ml
    14/23 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 169,00 kr
    169,00 kr
    1 * 1 Items
       169,00 kr
  • 50 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 186,00 kr
    186,00 kr
    1 * 1 Items
       186,00 kr
  • 100 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 226,00 kr
    226,00 kr
    1 * 1 Items
       226,00 kr
  • 250 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 391,00 kr
    391,00 kr
    1 * 1 Items
       391,00 kr
  • 500 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 451,00 kr
    451,00 kr
    1 * 1 Items
       451,00 kr
  • 1000 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 649,00 kr
    649,00 kr
    1 * 1 Items
       649,00 kr
  • 2000 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 854,00 kr
    854,00 kr
    1 * 1 Items
       854,00 kr
  • 3000 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.420,00 kr
    1.420,00 kr
    1 * 1 Items
       1.420,00 kr
Coated
Produktinformation
  • Kapacitet
    Kappestr.
    Tilgængelighed
    Price
  • 50 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 624,00 kr
    624,00 kr
    1 * 1 Items
       624,00 kr
  • 100 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 663,00 kr
    663,00 kr
    1 * 1 Items
       663,00 kr
  • 250 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 870,00 kr
    870,00 kr
    1 * 1 Items
       870,00 kr
  • 500 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.010,00 kr
    1.010,00 kr
    1 * 1 Items
       1.010,00 kr
  • 1000 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.210,00 kr
    1.210,00 kr
    1 * 1 Items
       1.210,00 kr
  • 2000 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.530,00 kr
    1.530,00 kr
    1 * 1 Items
       1.530,00 kr
  • 3000 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.860,00 kr
    1.860,00 kr
    1 * 1 Items
       1.860,00 kr