Orders LinkContactUsLinkComponent
Flasks, round bottom with Quickfit® ground joints
Flasks, round bottom with Quickfit® ground joints
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   SciLabware
Flasks, round bottom with Quickfit® ground joints
Leverandør:  SciLabware
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Flasks, round bottom with Quickfit® ground joints
Flasks, round bottom with Quickfit® ground joints
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, medium neck.
  • With a longer neck than standard Quickfit® flasks
  • Length of neck: 40 mm (1 L) and 45 mm (remaining)
Useful for reducing problems associated with frothing and splashing.
 : ISO 1773, BS 6352
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Kappestr.
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • 50 ml
    24/29 NS
    130 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 794,00 kr
    794,00 kr
    1 * 5 Items
       794,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    201-8532
  • 100 ml
    24/29 NS
    145 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 380,00 kr
    380,00 kr
    1 * 2 Items
       380,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    212-0605
  • 150 ml
    24/29 NS
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2.090,00 kr
    2.090,00 kr
    1 * 10 Items
       2.090,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BIBBFR150/3M
  • 250 ml
    24/29 NS
    165 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 405,00 kr
    405,00 kr
    1 * 2 Items
       405,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    201-8502
  • 500 ml
    24/29 NS
    180 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 491,00 kr
    491,00 kr
    1 * 2 Items
       491,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    201-8535
  • 500 ml
    24/29 NS
    205 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 264,00 kr
    264,00 kr
    1 * 1 Items
       264,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    212-0613
  • 1000 ml
    24/29 NS
    205 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.930,00 kr
    1.930,00 kr
    1 * 6 Items
       1.930,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    214-0418