Orders LinkContactUsLinkComponent
Rotary evaporating flasks
Rotary evaporating flasks
Leverandør:   SciLabware
Rotary evaporating flasks
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Rotary evaporating flasks
Rotary evaporating flasks
10 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Ideal for use with rotary evaporators. Large surface area for rapid evaporation. Robust heavy wall construction for added strength. Florentine shape allows easy removal of solid residues.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Kappestr.
    Samlet højde
    Tilgængelighed
    Price
  • 50 ml
    29/32 NS
    94 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 331,00 kr
    331,00 kr
    1 * 1 Items
       331,00 kr
  • 100 ml
    29/32 NS
    107 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 377,00 kr
    377,00 kr
    1 * 1 Items
       377,00 kr
  • 100 ml
    24/29 NS
    108 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 368,00 kr
    368,00 kr
    1 * 1 Items
       368,00 kr
  • 250 ml
    24/29 NS
    148 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.990,00 kr
    1.990,00 kr
    1 * 5 Items
       1.990,00 kr
  • 250 ml
    29/32 NS
    151 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 402,00 kr
    402,00 kr
    1 * 1 Items
       402,00 kr
  • 500 ml
    29/32 NS
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 595,00 kr
    595,00 kr
    1 * 1 Items
       595,00 kr
  • 500 ml
    24/29 NS
    165 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 2.830,00 kr
    2.830,00 kr
    1 * 5 Items
       2.830,00 kr
  • 1000 ml
    29/32 NS
    198 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 548,00 kr
    548,00 kr
    1 * 1 Items
       548,00 kr
  • 1000 ml
    24/29 NS
    204 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 3.280,00 kr
    3.280,00 kr
    1 * 5 Items
       3.280,00 kr
  • 2000 ml
    29/32 NS
    245 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 926,00 kr
    926,00 kr
    1 * 1 Items
       926,00 kr