Orders LinkContactUsLinkComponent
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joints
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joints
Leverandør:   SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joints
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joints
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joints
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear, with medium necks.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • With longer neck than standard of flasks
Flat base allows use with hotplates. With labelling area.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Kappestr.
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 ml
    130 mm
    24/29 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.710,00 kr
    1.710,00 kr
    1 * 10 Items
       1.710,00 kr
  • 50 ml
    150 mm
    24/29 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 409,00 kr
    409,00 kr
    1 * 2 Items
       409,00 kr
  • 1000 ml
    190 mm
    24/29 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 3.260,00 kr
    3.260,00 kr
    1 * 10 Items
       3.260,00 kr
  • 500 ml
    170 mm
    24/29 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2.370,00 kr
    2.370,00 kr
    1 * 10 Items
       2.370,00 kr