Orders LinkContactUsLinkComponent
ERLENMEYER-CAP låg
ERLENMEYER-CAP låg
Leverandør:   LUDI
ERLENMEYER-CAP låg
Leverandør:  LUDI
Certifikater
ERLENMEYER-CAP låg
ERLENMEYER-CAP låg
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Aluminium, Anodiseret.
  • Fjedre af krom-nikkel
  • Fjedrene klemmer mod kolbens ydervæg
  • Autoklaverbar
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • sølvfarvet
    37-39 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 610,00 kr
    610,00 kr
    1 * 10 Items
       610,00 kr
  • rød
    37-39 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 610,00 kr
    610,00 kr
    1 * 10 Items
       610,00 kr
  • blå
    37-39 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 610,00 kr
    610,00 kr
    1 * 10 Items
       610,00 kr