Orders LinkContactUsLinkComponent
Låg til probeadaptere, Nalgene®
Låg til probeadaptere, Nalgene®
Probeadapterlåg, PP
Katalog # 734-5053
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Låg til probeadaptere, Nalgene®
Katalog # 734-5053
   Lav fremstillingspåvirkning
Låg til probeadaptere, Nalgene®
Låg til probeadaptere, Nalgene®
Probeadapterlåg, PP
Price
1.080,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2 Items
Product Details & Documents
PP, hvid, med silikoneforsegling.
  • Seal separates environment from inside of vessel and prevents contamination when using a probe
  • Thermal resistance from −135 to +135 °C
  • For Nalgene® 1 and 12 L fermenters
For use and insertion of 7 to 14 mm diameter probes into Nalgene® 1 and 12 L fermenters.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Probeadapterlåg, PP
  • Cat. No.:
    734-5053
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning