Orders LinkContactUsLinkComponent
Fernbach culture flasks, Nalgene®
Fernbach culture flasks, Nalgene®
Fernbach-kolbe, 2800 ml
Katalog # 710-4100
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Fernbach culture flasks, Nalgene®
Katalog # 710-4100
   Lav fremstillingspåvirkning
Fernbach culture flasks, Nalgene®
Fernbach culture flasks, Nalgene®
Fernbach-kolbe, 2800 ml
Price
850,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Klar PC.
  • Termisk resistens fra -135 til +135 °C, autoklaverbar
  • Splintfri med stor mekanisk resistens
  • God kemisk resistens, men er ikke velegnet til opløsningsmidler, stærke syrer eller basiske opløsninger
Giver det store væskeoverfladeareal, der er nødvendigt ved dyrkning af mikroorganismer i flydende dyrkningsmedier. Giver hurtigere vækst vha. forbedret ventilation.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    2800 ml
  • Beskrivelse:
    Fernbach-kolbe
  • Cat. No.:
    710-4100
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning