VWR®, Brandtæpper
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Om denne vare
Fremstillet af et kompositmateriale med to lag glasfibermåtter og et lag flammehæmmende folie. Til slukning og kvælning af relativt små brande. Disse tæpper er miljøvenlige og indeholder ingen asbest.
- Varmeresistent op til 550 °C
- Sikker og støvfri opbevaring i en plastboks, som er mærket på fire sprog (dansk, norsk, svensk og finsk)
- Kan vægmonteres
- Udfoldes hurtigt med to udløsersnore
BS EN 1869
: BS EN 1869
1 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Fremstillet af et kompositmateriale med to lag glasfibermåtter og et lag flammehæmmende folie. Til slukning og kvælning af relativt små brande. Disse tæpper er miljøvenlige og indeholder ingen asbest.
- Varmeresistent op til 550 °C
- Sikker og støvfri opbevaring i en plastboks, som er mærket på fire sprog (dansk, norsk, svensk og finsk)
- Kan vægmonteres
- Udfoldes hurtigt med to udløsersnore
BS EN 1869
: BS EN 1869