Orders LinkContactUsLinkComponent
Luftfiltre, Vacushield™
Luftfiltre, Vacushield™
0,2 µm, 19,6 cm², 50 mm
Katalog # 514-4115
Luftfiltre, Vacushield™
Katalog # 514-4115
Luftfiltre, Vacushield™
Luftfiltre, Vacushield™
0,2 µm, 19,6 cm², 50 mm
Price
956,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 3 Items
Product Details & Documents
Beskytter ventiler og pumpekomponenter mod skader fra væsker. Beskytter laboratoriepersonalet mod potentielt biologisk risikomateriale, luftbårne og aerosolkontaminanter.
Membran: PTFE, hydrofob. Kabinet: PP
Aerosolretention: 99,97% af 0,3 µm DOP partikler ved 32 L/min/100 cm²
Specifikationer
  • Ø:
    50 mm
  • Filtreringsområde:
    19,6 cm²
  • Porestørrelse:
    0,2 µm
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    514-4115
  • Flowhastighed for luft:
    8 L/min (0,2 bar)
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Maks. tryk:
    1 bar
  • Indløb/udløb:
    til rørledning med en diameter på 6,4 - 12,7 mm