Luftfiltre, AcroVent®
0,2 µm, 19,6 cm²
Catalog # 514-4108
Supplier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Jump to:
Product Details & Documents
Økonomisk engangsenhed, som mindsker kontaminationsrisikoen. Ideel til gasslanger til CO₂ inkubatorer.
Membran: PTFE, hydrofob. Kabinet: PP.
Documents
Pall Laboratory Laboratory Vent Filters
Product Literature
Specifications
- Filtreringsområde:19,6 cm²
- Porestørrelse:0,2 µm
- Cat. No.:514-4108
- Flowhastighed for luft:8 L/min (0,2 bar)
- Max. temperature:130 °C
- Maks. tryk:4,1 bar
- Indløb/udløb:til rørledning med en diameter på 6,4 - 12,7 mm