Orders LinkContactUsLinkComponent
Filterkapsler, AcroPak™ 300
Filterkapsler, AcroPak™ 300
Filterkapsler, AcroPak™ 300
Certifikater
Filterkapsler, AcroPak™ 300
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Filtration capsules for high airflow rate venting applications. Also useful for aggressive solvent filtration.
  • 100% integrity tested
PTFE hydrophobic membrane, PP housing.
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 515-0143
  • PALL12085
  • Flowhastighed for vand:
  • 0,8 l/min (0,1 bar)
  • 0,8 l/min (0,1 bar)
  • Indløb/udløb:
  • til rørledning med en diameter på 6,4 - 12,7 mm
  • for tubing Ø 6,4 - 12,7 mm
  • Ø×L:
  • 53×105 mm
  • 53×105 mm
  • Max. temperature:
  • 60 °C
  • 60 °C
  • Maks. tryk:
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Porestørrelse
    Filtreringsområde
    Tilgængelighed
    Price
  • 0,2 µm
    280 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 2.800,00 kr
    2.800,00 kr
    1 * 3 Items
       2.800,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    515-0143
    Flowhastighed for vand
    0,8 l/min (0,1 bar)
    Indløb/udløb
    til rørledning med en diameter på 6,4 - 12,7 mm
    Ø×L
    53×105 mm
    Max. temperature
    60 °C
    Maks. tryk
    4,1 bar
  • 0,2 µm
    280 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 58.980,00 kr
    58.980,00 kr
    1 * 100 Items
       58.980,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PALL12085
    Flowhastighed for vand
    0,8 l/min (0,1 bar)
    Indløb/udløb
    for tubing Ø 6,4 - 12,7 mm
    Ø×L
    53×105 mm
    Max. temperature
    60 °C
    Maks. tryk
    4,1 bar