HEPA-kapsler
1,2 µm, 860 cm²
Katalog # 514-4092
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Gå til:
Product Details & Documents
Designet til at yde bakteriefri luft (HEPA: High Efficiency Particulate-free Air) til sterile opgaver. Porøs membran som leverer høje luftflowhastigheder ved lavt differentialtryk og forlænger filterets levetid.
- Kan bruges til væskeforfiltrering uden krav om sterilisering
Membran: Versapor®. Kabinet: PP.
Sikrer partikelfri luft med 99,97% tilbageholdelse af 0,3 µm DOP aerosoler (ASTM D 2986-71).
Specifikationer
- Filtreringsområde:860 cm²
- Porestørrelse:1,2 µm
- Cat. No.:514-4092
- Max. temperature:88 °C
- Maks. tryk:3,4 bar
- Indløb/udløb:3/8“ FNPT/til rørledning m. Ø 6,4-12,7 mm