Sprøjtefiltre, Acrodisc® DMSO-Safe
Catalog # 514-4011
Supplier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Specifications
- Ø:25 mm
- Filtreringsområde:2,8 cm²
- Porestørrelse:0,20 µm
- Sterilitet:Steril
- Model:DMSO-Safe
- Max. temperature:55 °C
- Seq:01
- Max. operating pressure:6,2 bar
- Flowhastighed for vand:60 ml/min (2,1 bar)
- Pakn:50
Specifications
About this item
Til opløsninger som indeholder dimetylsulfoxid (DMSO). Sterilisering af medier brugt til kryoopbevaring af celler.
Nylon membran, PP hus, steril.