Easy pressure syringe filter holder
10 - 100 ml, 25 mm, Easy pressure
Katalog # 516-8942
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Gå til:
Product Details & Documents
Filterholder designet til partikelfiltrering af små volumener (10 til 100 ml) v.h.a. en sprøjte som slutfilter i gasfiltreringssystemer.
Krop: Delrin® (acetalharpiks), støtteskærm: rustfrit stål, O-ring: Viton®.
Specifikationer
- Til Ø:25 mm
- Model:Easy pressure
- Kapacitet:10 - 100 ml
- Seq:02
- Filtreringsareal:3,7 cm²
- Cat. No.:516-8942
- Indløb/udløb forbindelser:Female Luer/male slip Luer
- Mål:3,5×2,7 mm
- Max. operating pressure:2,8 bar
- Maks. driftstemperatur:85 °C (in air), 66 °C (in water)