Orders LinkContactUsLinkComponent
Glasmikrofilterforfiltre
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Sartorius
Glasmikrofilterforfiltre
Leverandør:  Sartorius
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Glasmikrofilterforfiltre
23 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These filters are mostly used either for monitoring air and gas or as prefilter. They are manufactured with synthetic binding agents to ensure that the filter has a defined strength.
  • Mechanically and chemically stable
  • Hydrophilic
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • SARTFT-3-01125-045
  • SARTFT-3-01125-047
  • SARTFT-3-01125-050
  • SARTFT-3-01125-110
  • SARTFT-3-01125-125
  • SARTFT-3-01125-130
  • SART13400-13-S
  • SART13400-16-S
  • SART13400-20-S
  • SART13400-25-Q
  • 512-0033
  • 512-0034
  • 512-0035
  • 512-0036
  • SART13400-80-N
  • SART13400-100-K
  • SART13430-100-K
  • 512-0051
  • 512-0053
  • 512-0054
  • 512-0064
  • 512-0055
  • 512-0065
  • Kvalitet:
  • MG 1387/1
  • MG 1387/1
  • MG 1387/1
  • MG 1387/1
  • MG 1387/1
  • MG 1387/1
  • 13400
  • 13400
  • 13400
  • 13400
  • 13400
  • 13400
  • 13400
  • 13400
  • 13400
  • 13400
  • 13430
  • 13400
  • 13400
  • 13400
  • 13430
  • 13400
  • 13430
  • Vægt:
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 74 g/m²
  • 74 g/m²
  • 74 g/m²
  • 74 g/m²
  • 74 g/m²
  • 74 g/m²
  • 74 g/m²
  • 74 g/m²
  • 74 g/m²
  • 74 g/m²
  • 223 g/m²
  • 74 g/m²
  • 74 g/m²
  • 74 g/m²
  • 223 g/m²
  • 74 g/m²
  • 223 g/m²
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Tykkelse:
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,34 mm
  • 0,34 mm
  • 0,34 mm
  • 0,34 mm
  • 0,34 mm
  • 0,34 mm
  • 0,34 mm
  • 0,34 mm
  • 0,34 mm
  • 0,34 mm
  • 1,30 mm
  • 0,34 mm
  • 0,34 mm
  • 0,34 mm
  • 1,30 mm
  • 0,34 mm
  • 1,30 mm
  • Max. temperature:
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • Miljøcertificering:
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kvalitet
    Størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • MG 1387/1
    45 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 205,00 kr
    205,00 kr
    1 * 50 Items
       205,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-01125-045
    Kvalitet
    MG 1387/1
    Vægt
    90 g/m²
    Environmentally Preferable
    Tykkelse
    0,40 mm
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
  • MG 1387/1
    47 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 176,00 kr
    176,00 kr
    1 * 50 Items
       176,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-01125-047
    Kvalitet
    MG 1387/1
    Vægt
    90 g/m²
    Environmentally Preferable
    Tykkelse
    0,40 mm
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
  • MG 1387/1
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 203,00 kr
    203,00 kr
    1 * 50 Items
       203,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-01125-050
    Kvalitet
    MG 1387/1
    Vægt
    90 g/m²
    Environmentally Preferable
    Tykkelse
    0,40 mm
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
  • MG 1387/1
    110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 393,00 kr
    393,00 kr
    1 * 50 Items
       393,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-01125-110
    Kvalitet
    MG 1387/1
    Vægt
    90 g/m²
    Environmentally Preferable
    Tykkelse
    0,40 mm
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
  • MG 1387/1
    125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 465,00 kr
    465,00 kr
    1 * 50 Items
       465,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-01125-125
    Kvalitet
    MG 1387/1
    Vægt
    90 g/m²
    Environmentally Preferable
    Tykkelse
    0,40 mm
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
  • MG 1387/1
    130 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 499,00 kr
    499,00 kr
    1 * 50 Items
       499,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-01125-130
    Kvalitet
    MG 1387/1
    Vægt
    90 g/m²
    Environmentally Preferable
    Tykkelse
    0,40 mm
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
  • 13400
    13 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 573,00 kr
    573,00 kr
    1 * 200 Items
       573,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART13400-13-S
    Kvalitet
    13400
    Vægt
    74 g/m²
    Environmentally Preferable
    Tykkelse
    0,34 mm
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
  • 13400
    16 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 852,00 kr
    852,00 kr
    1 * 200 Items
       852,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART13400-16-S
    Kvalitet
    13400
    Vægt
    74 g/m²
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    0,34 mm
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 13400
    20 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 1.050,00 kr
    1.050,00 kr
    1 * 200 Items
       1.050,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART13400-20-S
    Kvalitet
    13400
    Vægt
    74 g/m²
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    0,34 mm
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 13400
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.480,00 kr
    1.480,00 kr
    1 * 500 Items
       1.480,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART13400-25-Q
    Kvalitet
    13400
    Vægt
    74 g/m²
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    0,34 mm
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 13400
    42 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 2.330,00 kr
    2.330,00 kr
    1 * 500 Items
       2.330,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-0033
    Kvalitet
    13400
    Vægt
    74 g/m²
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    0,34 mm
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 13400
    44 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 2.430,00 kr
    2.430,00 kr
    1 * 500 Items
       2.430,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-0034
    Kvalitet
    13400
    Vægt
    74 g/m²
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    0,34 mm
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 13400
    47 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 2.440,00 kr
    2.440,00 kr
    1 * 500 Items
       2.440,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-0035
    Kvalitet
    13400
    Vægt
    74 g/m²
    Environmentally Preferable
    Tykkelse
    0,34 mm
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
  • 13400
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 2.490,00 kr
    2.490,00 kr
    1 * 500 Items
       2.490,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-0036
    Kvalitet
    13400
    Vægt
    74 g/m²
    Environmentally Preferable
    Tykkelse
    0,34 mm
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
  • 13400
    80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 877,00 kr
    877,00 kr
    1 * 100 Items
       877,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART13400-80-N
    Kvalitet
    13400
    Vægt
    74 g/m²
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    0,34 mm
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 13400
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 953,00 kr
    953,00 kr
    1 * 50 Items
       953,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART13400-100-K
    Kvalitet
    13400
    Vægt
    74 g/m²
    Environmentally Preferable
    Tykkelse
    0,34 mm
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
  • 13430
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 978,00 kr
    978,00 kr
    1 * 50 Items
       978,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART13430-100-K
    Kvalitet
    13430
    Vægt
    223 g/m²
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    1,30 mm
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 13400
    120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.190,00 kr
    1.190,00 kr
    1 * 50 Items
       1.190,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-0051
    Kvalitet
    13400
    Vægt
    74 g/m²
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    0,34 mm
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 13400
    124 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.120,00 kr
    1.120,00 kr
    1 * 50 Items
       1.120,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-0053
    Kvalitet
    13400
    Vægt
    74 g/m²
    Environmentally Preferable
    Tykkelse
    0,34 mm
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
  • 13400
    127 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.130,00 kr
    1.130,00 kr
    1 * 50 Items
       1.130,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-0054
    Kvalitet
    13400
    Vægt
    74 g/m²
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    0,34 mm
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 13430
    127 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.490,00 kr
    1.490,00 kr
    1 * 50 Items
       1.490,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-0064
    Kvalitet
    13430
    Vægt
    223 g/m²
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    1,30 mm
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 13400
    130 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 50 Items
       1.140,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-0055
    Kvalitet
    13400
    Vægt
    74 g/m²
    Environmentally Preferable
    Tykkelse
    0,34 mm
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
  • 13430
    130 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.670,00 kr
    1.670,00 kr
    1 * 50 Items
       1.670,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-0065
    Kvalitet
    13430
    Vægt
    223 g/m²
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    1,30 mm
    Max. temperature
    180 °C
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning