Orders LinkContactUsLinkComponent
Sprøjte filterholdere, Whatman™
Sprøjte filterholdere, Whatman™
25 mm
Katalog # 514-0020
Sprøjte filterholdere, Whatman™
Katalog # 514-0020
Sprøjte filterholdere, Whatman™
25 mm
Price
1.540,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
PS syringe filter holder for clarification and sterile filtration of liquids and gases under pressure.
Maks. tryk: 7 bar
Maks. temperatur: 180 °C
ØxH: 30×34 mm
Specifikationer
  • Til Ø:
    25 mm