Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtrer diske
Filtrer diske
Leverandør:   KARTELL
Filtrer diske
Leverandør:  KARTELL
Certifikater
Filtrer diske
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
HDPE filterskiver til brug mellem filterpapir og perforeret Büchner-plade for at forhindre tilstopning af filterhuller.
Product Family Options
Produktinformation
  • Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 45 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 85,60 kr
    85,60 kr
    1 * 10 Items
       85,60 kr
  • 55 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 87,50 kr
    87,50 kr
    1 * 10 Items
       87,50 kr
  • 70 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 90,10 kr
    90,10 kr
    1 * 10 Items
       90,10 kr
  • 80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 92,00 kr
    92,00 kr
    1 * 10 Items
       92,00 kr
  • 90 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 95,00 kr
    95,00 kr
    1 * 10 Items
       95,00 kr
  • 110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 96,90 kr
    96,90 kr
    1 * 10 Items
       96,90 kr
  • 160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 104,00 kr
    104,00 kr
    1 * 10 Items
       104,00 kr
  • 240 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 117,00 kr
    117,00 kr
    1 * 10 Items
       117,00 kr