Acrodisc®-enheder med Mustang® E-membran
Catalog # 514-4235
Supplier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Specifications
- Ø:25 mm
- Housing material:PP
- Membran:Mustang® E
- Porestørrelse:0,20 µm
- Sterilitet:Steril
- Max. operating pressure:5,5 bar
- Flowhastighed for vand:1 - 4 ml/min
- Pakn:10
Specifications
About this item
Fjern endotoksin fra vand, buffer, neutrale sukkerformer og visse biologiske opløsninger. Også til plasmidforberedelse til transfektion.
Steriliseret med gammastråling og individuelt pakket.
Flow rate: 1 to 4 ml/min