Orders LinkContactUsLinkComponent
Ansigtsskærm, Bionic™
Ansigtsskærm, Bionic™
Ansigtsskærm, Bionic™
Ansigtsskærm, Bionic™
Denne nyskabende ansigtsskærm yder beskyttelse mod ekstreme mekaniske risici, og kan bæres sammen med sikkerhedsbriller eller åndedrætsværn.
  • Med udvidet beskyttelse af pande og kinder
  • Låsemekanisme for højere sikkerhed
  • Ekstra blød polstring med vaskbart og udskifteligt svedbånd
  • Flere indstillingsmuligheder for bedste komfort
Vægt: 355 g.
EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
 : EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Product Family Options
  • Model
    Materiale
  • Ridsefast, dugfri
    PC
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 643,00 kr
    643,00 kr
    1 * 1 Items
       643,00 kr
  • Ubestrøget
    PC
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 451,00 kr
    451,00 kr
    1 * 1 Items
       451,00 kr
  • Ubestrøget
    Acetat
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 466,00 kr
    466,00 kr
    1 * 1 Items
       466,00 kr
Accessories
  •  
    Beskrivelse
    Materiale
  • 111-0740
    Replacement visor, uncoated
    PC
    1 * 1 Items - 110,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Materiale
  • 111-2160
    Replacement visor, uncoated
    Acetat
    1 * 1 Items - 180,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Materiale
  • 111-1293
    Replacement visor, anti-scratch/anti-fog
    PC
    1 * 1 Items - 284,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 113-8053
    Replacement sweatband
    1 * 1 Items - 64,10 kr