Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottle top tilt measures
Bottle top tilt measures
Leverandør:   Lenz Laborglas
Bottle top tilt measures
Leverandør:  Lenz Laborglas
Certifikater
Bottle top tilt measures
Bottle top tilt measures
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
This dispenser head is completed by a 1 litre bottle for repetitive dispensing of the same volume.
NS 29/32
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • 5 ml
    klar
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 494,00 kr
    494,00 kr
    1 * 1 Items
       494,00 kr
  • 20 ml
    klar
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 563,00 kr
    563,00 kr
    1 * 1 Items
       563,00 kr
  • 50 ml
    klar
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 700,00 kr
    700,00 kr
    1 * 1 Items
       700,00 kr
  • 25 ml
    klar
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 579,00 kr
    579,00 kr
    1 * 1 Items
       579,00 kr
  • 100 ml
    klar
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 749,00 kr
    749,00 kr
    1 * 1 Items
       749,00 kr
  • 1 ml
    klar
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 485,00 kr
    485,00 kr
    1 * 1 Items
       485,00 kr
  • 3 ml
    klar
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 535,00 kr
    535,00 kr
    1 * 1 Items
       535,00 kr
  • 10 ml
    klar
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 532,00 kr
    532,00 kr
    1 * 1 Items
       532,00 kr
  • 2 ml
    klar
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 485,00 kr
    485,00 kr
    1 * 1 Items
       485,00 kr